Learn More
Simport™ Scientific Cassette d’enrobage / de traitement pour biopsie Histosette™ I
Conçu pour contenir des échantillons de biopsie pendant le processus d’enrobage. La cassette de traitement / d’enrobage pour biopsie Simport™ Scientific Histosette™ I convient à certains modèles d’instruments de marquage de cassettes.
Spécification
Bouchon inclus | Yes |
---|---|
Angle de la face d’écriture | 45° |
Matériau | Acetal |
Type de produit | Biopsy Cassette |
Description
- En polymère haute densité, acétal
- Maintient les échantillons immergés en toute sécurité dans un liquide
- Résistant à l’action chimique de la plupart des solvants histologiques
- Zone d’écriture antérieure à un angle de 45°
- Le couvercle intégré monobloc élimine le besoin de couvercles en acier séparés
- Des fentes efficaces de circulation optimisent l’échange de liquide et assurent un drainage adéquat
- La languette arrière permet une zone de marquage antérieure non obstruée
- Ouvrez et fermez aussi souvent que nécessaire : les cassettes se reverrouillent toujours en toute sécurité Disponible en 11 couleurs
Informations sur la commande
Chaque boîte contient 3 boîtes distributrices de 500 cassettes
Certifications
Marquage CE
Spécification
Yes | |
45° | |
Acetal | |
Biopsy Cassette |
Usage diagnostique in vitro (DIV) uniquement.