Learn More
Inhibiteur d’histone déacétylase III
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J64940.#0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
5 mg | |
-30°C à -10°C | |
C16H25N3O3 | |
M 344; 4-Dimethylamino-N-(6-hydroxycarbamoylhexyl) benzamide | |
Signal Transduction Reagent |
Blanc | |
251456-60-7 | |
307.39g/mol | |
Light Sensitive | |
Poudre |