Learn More
Marienfeld Superior™ HistoBond™ Lames porte-objets adhésives
Les lames porte-objets adhésives HistoBond™ de Marienfeld Superior™ conviennent à l'immunohistochimie et à l'hybridation in situ. Une charge positive permet l'adhésion des tissus au verre.
Spécification
Edges | Rodées, 90° |
---|---|
Precleaned | Oui |
Épaisseur (métrique) | 1mm |
Nbre par carton | 2500 |
Longueur (métrique) | 76 mm |
Description
- Surfaces adhésives
- Conforme à la norme DIN ISO 8037/1
- Prélavées, prêtes à l'emploi, autoclavables
- Pour les applications de diagnostic in vitro (DIV) conformément à la directive IVD 98/79/CE, avec marquage CE, date limite de consommation recommandée et numéro de lot pour une information complète et la traçabilité
Spécification
Rodées, 90° | |
1mm | |
76 mm | |
Marquage CE, DIN ISO 8037/1 | |
76 x 26 mm |
Oui | |
2500 | |
26 mm | |
Lames de microscope adhésives HistoBond™ |