Learn More
Diphosphate d’histamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Histamine diphosphate is a potent agonist of histamine receptors. It activates nitric oxide synthetase and is a potent vasodilator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diphosphate d’histamine est un puissant agoniste des récepteurs d’histamine. Il active l’oxyde nitrique synthétase et est un puissant vasodilatateur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
Le diphosphate d’histamine est un puissant agoniste des récepteurs d’histamine. Il active l’oxyde nitrique synthétase et est un puissant vasodilatateur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Specifications
Nom chimique ou matériau | Histamine diphosphate |
Point de fusion | 128°C to 132°C |
Couleur | Blanc |
Quantité | 25 g |
Sensibilité | Hygroscopic |
Merck Index | 14,4719 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Nom IUPAC | 2-(1H-imidazol-5-yl)éthan-1-amin ; bis(acide phosphorique) |
Poids de la formule | 307.14 |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Show More |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction