Learn More
Chlorhydrate d’histamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
51.50€ - 163.00€
Identifiants chimiques
CAS | 56-92-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11Cl2N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 184.06 |
Numéro MDL | MFCD00012703 |
Clé InChI | PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride |
CID PubChem | 5818 |
Nom IUPAC | dihydrogen 2-(1H-imidazol-5-yl)ethan-1-amine dichloride |
SMILES | [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11387276
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09198.06 |
5 g |
51.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397276
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09198.14 |
25 g |
163.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Histamine dihydrochloride has been shown to activate nitric oxide synthetase and suppress or inhibit the generation of reactive oxygen species (ROS). Inhibition of ROS by histamine dihydrochloride allows activation of T cells and NK cells by IL-2. In a rat model, histamine dihydrochloride suppressed ROS generated by Kupffer cells through the H2 histamine receptor. It is a potent vasodilator and endogenous histamine receptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl a été démontré que le dichlorhydrate d’histamine active l’oxyde nitrique synthétase et inhibe ou inhibe la génération d’espèces réactives de l’oxygène (ERO). L’inhibition des ERO par le dichlorhydrate d’histamine permet l’activation des cellules T et des cellules NK par l’IL-2. Dans un modèle chez le rat, le dichlorhydrate d’histamine a supprimé les ERO générées par les cellules Kupffer via le récepteur d’histamine 2H. Il s’agit d’un puissant vasodilatateur et d’un agoniste endogène du récepteur de l’histamine.
Solubilité
Très soluble dans l’eau et le méthanol. Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à l’abri des oxydants. Conserver à 4°C.
Identifiants chimiques
56-92-8 | |
184.06 | |
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N | |
5818 | |
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1 |
C5H11Cl2N3 | |
MFCD00012703 | |
histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride | |
dihydrogen 2-(1H-imidazol-5-yl)ethan-1-amine dichloride |
Spécification
Histamine dihydrochloride | |
245°C to 249°C | |
MFCD00012703 | |
14,4719 | |
Very soluble in water and methanol. Soluble in ethanol. | |
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1 | |
184.06 | |
184.07 |
56-92-8 | |
C5H11Cl2N3 | |
3624116 | |
histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride | |
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N | |
dihydrogen 2-(1H-imidazol-5-yl)ethan-1-amine dichloride | |
5818 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H335-H315-H319-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P271-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 200-298-4
missing translation for 'rtecsNumber' : MS1575000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only