Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Spin Purification Kit, 3 mL
Purifiez les protéines hybrides recombinantes marquées à l’histidine à l’aide de microbilles de chélate métallique de nickel-NTA (acide nitrilotriacétique) haute capacité, de colonnes de centrifugation et de plaques.
Marque: Thermo Scientific™ 88229
285.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Effectuez la purification de routine, par affinité, des protéines de fusion marquées à l’histidine avec la résine Ni-NTA HisPur Thermo Scientific™, une résine IMAC au nickel à haute capacité et hautes performances.
Le support nickel-NTA spécialement préparé est constitué d’agarose en billes dérivatisé à l’aide du groupe de chélation de l’acide nitrilotriacétique (NTA) et chargé avec des ions nickel divalents (Ni2+). La résine de chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC) offre une excellente capacité de liaison haute performance pour purifier des protéines recombinantes marquées à l’histidine.La résine HisPur Ni-NTA est disponible en plusieurs tailles de conditionnements de suspension épaisse de résine, trois tailles de colonnes prêtes pour la centrifugation, des kits complets de purification, deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes pour le système FPLC et des plaques de filtration à 96 puits pour des besoins de rendement importants. Grâce à ces options, la purification des protéines marquées à l’histidine à rendement élevé est possible à presque tous les niveaux.
Points clés :
Haute capacité – liaison de 60 mg maximum de 6 protéines marquées à l’histidine par millilitre de résine
Polyvalence – : permet la purification des protéines en conditions natives ou dénaturantes
Compatible – utilisation avec les réactifs de lyse cellulaire Thermo Scientific et un large éventail d’additifs tampon
Flexible – disponible dans plusieurs formats, y compris la résine en vrac, les colonnes de centrifugation et les cartouches de chromatographie
Économique – réutilisation du même lot de résine au moins cinq fois
Facile à utiliser – tampons préformulés disponibles pour les formats de kits
Formats disponibles :
- Suspension épaisse de résine – microbilles d’agarose à 6 % réticulées ; flacons de 10 ml, 100 ml ou 500 ml
- Colonnes de centrifugation – colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml ou 3 ml
- Kits de purification – kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
- Cartouches de chromatographie – compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et le traitement des seringues
- En vrac et personnalisé – indiquez-nous vos besoins en matière de résine HisPur Ni-NTA en vrac
Comprend :
Les kits contiennent les colonnes HisPur Ni-NTA
Spécification
1 ml par colonne | |
Suffisant pour : Purifiant jusqu’à 180 mg de protéines “taguées” par l’His par colonne • Colonnes de centrifugation HisPur Ni-NTA, 3 ml, 5 colonnes • Solution saline tamponnée au phosphate (10X), 30 ml • Imidazole (2M), 25 ml • Bouchons de colonne, 5 bouchons Conserver à 4°C. |
|
Kit de 5 colonnes | |
Kit de purification par rotation | |
180 mg de protéine marquée au His par colonne | |
Affinité, résine d’agarose |
Kit de purification par centrifugation HisPur Ni-NTA, 3 ml | |
HisPur™ | |
Protéine marquée au His | |
Nickel divalent, chélate de métal | |
Colonne de centrifugation |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.