Learn More
Cytiva Colonnes HIC pré-conditionnées à débit rapide HiScreen™ Sepharose™
Conçues pour l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
Marque: Cytiva 28-9269-89
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Colonnes prêtes à l’emploi pour une optimisation pratique du développement de procédés
- Milieu de chromatographie par interaction hydrophobe aliphatique/aromatique standard pour la capture et la purification intermédiaire
- La hauteur du lit de 10 cm est conçue pour permettre l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
- Facilement connecté en série pour atteindre un hauteur de lit de 20 cm
- Le petit volume de lit de 4,7 ml donne un résultat rapide et permet une consommation minimale d’échantillons/de tampons
- Résultats reproductibles, mis à l’échelle avec les colonnes BioProcess conditionnées avec le même milieu de chromatographie, en utilisant la même vitesse d’écoulement linéaire
- Dimensions du lit : 7,7 × 100 mm
- Matrice : Agarose réticulée à 4 % / agarose réticulée à 6 %
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH (milieu) : 3 à 13
- Granulométrie moyenne : 90 μm
- Matériau (équipement de colonne et tube de colonne) : PP
- Dia. int.de colonne : 7,7mm
- Pression max. : 1,5 bar (22 psi)
- Vitesse d’écoulement : < 240/450°cm/h
Spécification
1 M de NaOH, 3M de sulfate d’ammonium, isopropanol à 30 %, éthanol à 70 %, éthylène glycol à 10 %, SDS à 0,5 %, 6 M de chlorhydrate de guanidine, 8 M d’urée | |
4.7mL | |
7,7mm | |
3,93 in | |
lt; 450°cm/h | |
Phényl | |
3 à 13 | |
Agarose réticulé à 6°% | |
Ion Exchange Column |
Colonne HiScreen Phenyl (LS) Sepharose 6 FF | |
0,3 in | |
1 x 4,7 ml | |
100 mm | |
PP | |
1,5 bar | |
45 à 165 mu;m | |
4° à 30°C | |
Sélection pratique des paramètres pour l’optimisation du développement de procédés |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HiScreen Phenyl FF (low sub)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.