Learn More
Cytiva Colonnes IEX HiScreen™ Q Sepharose™ et SP Sepharose™ Fast Flow
Conçues pour l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
Marque:  Cytiva 28-9505-13
Code produit. 10211230
  • 127.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Colonne prête à l’emploi pour une optimisation pratique du développement de procédés et la sélection des paramètres
  • Matrice d’agarose fortement réticulée avec une taille moyenne des microbilles de 90 μm
  • La hauteur du lit de 10 cm est conçue pour permettre l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
  • La hauteur de lit de 20 cm est atteinte lorsque les colonnes sont connectées en série
  • Le petit volume de lit (4,7 ml) donne un résultat rapide et permet une consommation minimale d’échantillons/de tampons
  • Résultats reproductibles, mis à l’échelle avec les colonnes BioProcess conditionnées avec le même milieu de chromatographie, en utilisant la même vitesse d’écoulement linéaire
  • Dimensions du lit : 7,7 × 100 mm
  • Matrice : microbilles d’agarose réticulée à 6°%
  • Granulométrie moyenne : 90 μm
  • Vitesse d’écoulement max. : 450 cm/h
  • Matériau (équipement de colonne et tube de colonne) : PP
  • Dia. int.de colonne : 7,7mm
HiScreen Q FF
  • Milieux :
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 2 à 12
  • Plage de nettoyage pour la stabilité du pH : 2 à 14
  • Type d’échangeur d’ions : échangeur d’anions forts
HiScreen SP FF
  • Milieux :
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 14
  • Plage de nettoyage pour la stabilité du pH : 4 à 13
  • Type d’échangeur d’ions : échangeur de cations forts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
NaOH 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 8 M, 70 % d’éthanol
4.7mL
7,7mm
3,93 in
lt; 450°cm/h
Sulfopropyle
4 à 13
Agarose réticulé à 6°%
Ion Exchange Column
Colonne HiScreen SP Sepharose FF
0,3 in
1 x 4,7 ml
100 mm
PP
1,5 bar
45 à 165 mu;m
4° à 30°C
Optimisation et sélection des paramètres, chromatographie échangeuse d’ions
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • HiScreen SP FF
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 18% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.