Learn More
Cytiva Colonne HIC préconditionnée HiScreen, Capto Butyl
Pour les purifications initiales et intermédiaires qui nécessitent un milieu avec une hydrophobie faible à moyenne.
Marque: Cytiva 28-9924-73
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Capto Butyl fonctionne souvent efficacement avec des concentrations en sels plutôt faibles
- Petit volume de lit pour des résultats rapides et une consommation minimale d’échantillons / de tampon
Spécification
1 pièce | |
PP | |
75 mu;m (granulométrie médiane de la distribution cumulative du volume) | |
HIC Column |
lt;600 cm / h | |
Butyle | |
4° à 30°C, 20 % d’éthanol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HiScreen Capto Butyl, 1 x 4.7 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol