Learn More
Cytiva Colonnes IEX pré-conditionnées HiScreen™ Capto™ S, Capto™ Q et Capto™ DEAE
Conçues pour l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
Marque: Cytiva 28-9269-78
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Capture rapide, efficace et économique et purification intermédiaire des protéines
- Colonnes prêtes à l’emploi pour une optimisation pratique du développement de procédés
- Agarose fortement réticulée avec matrice avec des allongeurs de surface au dextrane
- La hauteur du lit de 10 cm est conçue pour permettre l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
- Facilement connecté en série pour atteindre un hauteur de lit de 20 cm
- Le petit volume de lit (4,7 ml) donne un résultat rapide et permet une consommation minimale d’échantillons/de tampons
- Associent une haute capacité à une grande vitesse d’écoulement et une faible contre-pression pour réduire les temps de cycle du processus et augmenter la productivité
- Résultats reproductibles, mis à l’échelle avec les colonnes BioProcess conditionnées avec le même milieu de chromatographie, en utilisant la même vitesse d’écoulement linéaire
Capto S : milieu d’échange de cations forts (groupe sulfonate) BioProcess™
Capto Q : milieu d’échange d’anions forts (groupe amine quaternaire) BioProcess
Capto DEAE : milieu d’échange d’anions faibles (groupe diéthylaminoéthyle)
Spécification
Acide acétique 1 M, NaOH 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, isopropanol 30 %, éthanol 70 % | |
4.7mL | |
7,7mm | |
3,93 in | |
lt; 700°cm/h | |
Amine quaternaire | |
2 à 12 | |
Agarose fortement réticulée avec allongeur de surface au dextrane | |
Ion Exchange Column |
Colonne HiScreen Capto Q IEX | |
0,3 in | |
1 x 4,7 ml | |
100 mm | |
PP | |
3 bar | |
45 à 165 mu;m | |
4° à 30°C | |
Fabricants modernes à grande échelle pour une capture rapide, efficace et économique et une purification intermédiaire des protéines, une optimisation et une sélection des paramètres |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HiScreen Capto Q
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.