Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ Q ImpRes et Capto™ SP ImpRes
Purification intermédiaire haute résolution et polissage basés sur la plateforme Capto reconnue avec des ligands traditionnels
477.00€
Spécification
Tampon | NaOH 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, isopropanol 30 %, éthanol 70 % |
---|---|
Diamètre (impériale) interne | 39,3 in |
Diamètre (métrique) interne | 1000 mm |
Quantité | 100 ml |
Hauteur (impériale) | 7,87 in |
Code produit | Marque | Type de produit | Type de ligand | Plage de pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Type de ligand | Plage de pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11310002
|
Cytiva
17-5468-02 |
Milieu Capto SP ImpRes | Groupe des sulfonates | 4 à 12 |
477.00€
100mL |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11320002
|
Cytiva
17-5470-02 |
Milieu Capto Q ImpRes | Amine quaternaire | 2 à 12 |
477.00€
100mL |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Offre des propriétés d’écoulement sous pression à résolution étendue
- Purifications à haut débit, faciles à optimiser et à mettre à l’échelle
- Matrice à haut débit à base d’agarose
- Fonctionne à des débits élevés ainsi qu’à des hauteurs de lit élevées, ce qui augmente la flexibilité de la conception des procédés
- Développé pour la purification à grande échelle des protéines biopharmaceutiques
- Résultats reproductibles, mis à l’échelle avec les colonnes BioProcess conditionnées avec le même milieu de chromatographie, en utilisant la même vitesse d’écoulement linéaire
- Disponible dans une large gamme de conditionnements en vrac et dans des formats pré-conditionnés pour le développement des procédés
Capto Q ImpRes : milieu d’échange d’anions forts (groupe amine quaternaire) BioProcess™
Capto SP ImpRes : milieu d’échange de cations forts (groupe sulfonate) BioProcess
Spécification
NaOH 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 6 M, isopropanol 30 %, éthanol 70 % | |
1000 mm | |
7,87 in | |
220°cm/h | |
36 à 44 mu;m | |
4° à 30°C | |
Capto Q Chromatography Media |
39,3 in | |
100 ml | |
200 mm | |
lt; 3 bar | |
Agarose à haut débit | |
Étapes de purification et de polissage intermédiaires à haut débit d’une large gamme de biomolécules |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Capto SP ImpRes, 100 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.