Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées à débit rapide HiScreen™ Blue, Ni et DEAE Sepharose™
Conçues pour l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
Marque: Cytiva 28-9782-43
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À base d’agarose fortement réticulée à 6 % avec une taille moyenne des microbilles de 90 μm
- Propriétés de débit et hautes capacités de charge
- La hauteur du lit de 10 cm est conçue pour permettre l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
- Facilement connecté en série pour atteindre un hauteur de lit de 20 cm
- Le petit volume de lit donne des résultats rapides et permet une consommation minimale d’échantillons/de tampons
- Associent une haute capacité à une grande vitesse d’écoulement et une faible contre-pression pour réduire les temps de cycle du processus et augmenter la productivité
- Résultats reproductibles, mis à l’échelle avec les colonnes BioProcess™ conditionnées avec le même milieu de chromatographie, en utilisant la même vitesse d’écoulement linéaire
- Volume du lit : 4.7mL
- Dimensions du lit : 7,7 × 100 mm
- Matrice : microbilles d’agarose réticulée à 6°%
- Granulométrie moyenne : 90 μm
- Vitesse d’écoulement : < 600 cm/h ou < 450 cm/h
- Matériau (équipement de colonne et tube de colonne) : PP
- Dia. int.de colonne : 7,7mm
Blue Sepharose
- Pré-conditionnées avec un milieu de chromatographie BioProcess Blue Sepharose 6 Fast Flow
- Purification de l’albumine, des enzymes (y compris NAD+ et NADP+), des facteurs de coagulation, des interférons et protéines associées
- Pré-conditionnées avec un milieu Nickel Sepharose 6 Fast Flow
- Purification de protéines marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC)
- Pré-conditionnées avec un milieu DEAE Sepharose Fast Flow
- Milieu d’échange d’anions faibles (groupe diéthylaminoéthyle) BioProcess™
Spécification
70 % d’éthanol, chlorhydrate de guanidine 6 M, urée 8 M | |
4.7mL | |
7,7mm | |
3,93 in | |
lt; 600°cm/h | |
Bleu de Cibacron (milieu à 7 mu;M/ml) | |
4 à 12 | |
Agarose réticulé à 6°% | |
Prepacked Fast Flow Column |
Colonne HiScreen Blue Sepharose FF | |
0,3 in | |
1 x 4,7 ml | |
100 mm | |
PP | |
1,5 bar | |
45 à 165 mu;m | |
De 4° à 8°C | |
Purification de l’albumine, des enzymes (y compris NAD+ et NADP+), des facteurs de coagulation, des interférons et protéines associées |