Learn More
Cytiva Colonnes de chromatographie HiScale™
Résistent à des pressions allant jusqu’à 20 bar (290 psi) et à des débits élevés. Les colonnes de chromatographie Cytiva HiScale™ sont conçues pour être compatibles avec les milieux de chromatographie BioProcess modernes tels que MabSelect™ et Capto™.
Marque: Cytiva 28-9644-24
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Colonnes vides stables sous haute pression pour le remplissage avec des milieux BioProcess modernes pour le développement de procédés et la chromatographie préparative.
- Offrent une compression axiale du lit de gel et un mécanisme à piston non rotatif qui augmente les capacités de remplissage.
- Le mécanisme QuickLock de l’adaptateur, l’échelle de mesure des colonnes et la conception ergonomique facilitent la manipulation des colonnes et augmentent le contrôle des procédés.
- Deux adaptateurs pour une grande flexibilité et des hauteurs de remplissage dynamiques.
- Possibilité de rincer l’adaptateur après remplissage, minimisant ainsi le risque de croissance bactérienne après une utilisation prolongée.
- Basées sur la gamme de colonnes XK bien établies et compatibles avec toutes les méthodes actuellement applicables aux colonnes XK.
Spécification
Colonne de chromatographie HiScale | |
16mm | |
Tube de colonne, tube de protection externe, deux adaptateurs, tubulure PEEK et unions aux deux extrémités pour un raccord facile aux vannes, pompes et appareils de mesure | |
20 bar | |
Empty HPLC Column |
80 ml | |
400mm | |
Verre borosilicaté | |
Filet en PP (fibre de verre renforcée) / polyamide | |
Développement de procédés et chromatographie préparative |