Learn More
Cytiva Colonnes HiPrep™ Sephacryl™ S-400 HR
Récupération maximale et adsorption non spécifique minime
Marque: Cytiva 28-9356-05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stabilité chimique et physique à long terme à partir de la matrice hydrophile, rigide dextrane allylique/bisacrylamide
- Débit linéaire recommandé : 5 à 15 cm/h
Spécification
À l’unité | |
25 à 75 μm | |
320 ml | |
2,6cm | |
23,62 in | |
PP | |
3 à 11 | |
Polysaccharides, macromolécules à structure étendue et petits plasmides |
< 1,3°ml/min. | |
Systèmes AKTAtrade; à basse ou moyenne pression | |
Sephacryl HR Column | |
Séparation des biomolécules avec une récupération maximale et une adsorption non spécifique minimale grâce à une stabilité chimique et physique à long terme résultant de la matrice Dextrane allylique / bisacrylamide hydrophile et rigide | |
60 cm | |
1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi) | |
Dextrane allylique et N, N’-méthylènebisacrylamide | |
4 à 30°C, 20 % d’éthanol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HiPrep 26/60 Sephacryl S-400 HR
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol