Learn More
Cytiva Colonnes HiPrep™ IMAC FF 16/10
Pour optimiser la purification des protéines marquées à l’histidine à l’échelle du laboratoire
Marque: Cytiva 28-9365-52
Description
La colonne d’écoulement rapide IMAC Sepharose™ 6 est préconditionnée dans 20 ml des colonnes HiPrep pour une meilleure mise à l’échelle. Le milieu est constitué de microbilles d’agarose 90 μm fortement réticulée, auxquelles un groupe chélateur a été associé par couplage covalent. Ce groupe peut être chargé d’ions métalliques appropriés, spécifiques à votre protéine cible. La taille des microbilles offre des propriétés à haut débit ; une faible fuite d’ions métalliques conserve l’activité de la protéine purifiée.
Caractéristiques :
Colonnes d’écoulement rapide IMAC Sepharose 6 Fast Flow
- Matrice : agarose fortement réticulée à 6 %
- Granulométrie moyenne : 90 μm
- Capacité de liaison (en fonction des protéines/ions) : environ 40 mg de protéine marquée à l’histidine/ml de milieu lorsqu’elle est chargée de Ni2+
- Compatibilité : stable dans tous les tampons couramment utilisés
- Stabilité chimique (milieu non chargé) pendant une semaine, à 40 °C : 0,01 M de HCl, 0,1 M de NaOH ; 12 hr : 1 M de NaOH, acide acétique à 70 %, 1 hr, SDS testé à 2 % ; 30 min., 2-propanol testé à 30 %
- Stabilité (pH, avec milieu non chargé avec ion métallique) : 3 à 12 (long terme), 2 à 14 (court terme)
- Température de stockage : éthanol à 20 % ; 4° à 30°C
Colonnes préconditionnées HiPrep
- Volume : 20 ml
- Dimensions : 1,6 x 10 cm
- Pression max. pendant le fonctionnement : 1,5 bar (0,15 Mpa, 22 psi)
- Limite de pression matérielle : 5 bar (0,5 Mpa, 73 psi)
Spécification
0,01 M de HCl, 1 M de NaOH, acide acétique à 70 %, SDS à 2 %, 2-propanol à 30 % | |
20 ml | |
16 mm | |
3,93 in | |
lt;10 ml/min. | |
1,5 bar | |
45 à 165 mu;m | |
4° à 30°C | |
IMAC et purification ultérieure de protéines marquées à la polyhistidine |
Colonnes HiTrap IMAC Sepharose 6 FF | |
0,62 in | |
1 x 20 ml | |
100 mm | |
PP | |
3 à 12 | |
Agarose réticulé à 6°% | |
Ion Exchange Column |
Sécurité et traitement
- HiPrep IMAC FF 16/10
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol