Learn More
Acide hippurique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hippuric acid |
Note relative au nom | 98% |
Point de fusion | 188.0°C to 191.0°C |
Couleur | Blanc |
Perte à la dessiccation | 1% max. (105°C) |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 1% max. (Benzoic acid) (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Formule linéaire | C6H5CONHCH2CO2H |
Quantité | 500 g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hippuric acid