Learn More
Thermo Scientific™ Rotor pour microplaques HIGHPlate™ 6000
Centrifugez des plaques de filtration grâce au rotor pour microplaques Thermo Scientific™ HIGHPlate™ 6000.
Marque: Thermo Scientific™ 75003606
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Centrifugez des plaques de filtration grâce au rotor pour microplaques Thermo Scientific™ HIGHPlate™ 6000, à utiliser avec les protocoles de purification d’ADN.
Compatibles avec :
Thermo Scientific™, Centrifugeuses Sorvall™ Legend™ XT/XTR, Multifuge™ X3/X3R
Spécification
Rotor pour microplaques HIGHPlate 6000 | |
2 x 5 plaques standard | |
6 300 tr/min | |
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F et SL 40F | |
Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni |
Rotor swing-out | |
6,168 ×g | |
139 mm | |
90 ° | |
Oui |