Learn More
Norme de viscosité à haute température ; certification UKAS ISO/IEC17025 et ISO 17034, viscosité 7,806 mPa.s (60°C), Paragon Scientific™
1702517034Les étalons de viscosité à haute température certifiés ISO / ISO de Paragon sont destinés à l'étalonnage et à la vérification des viscosimètres capillaires en verre et d'autres équipements de mesure de viscosité où la température de fonctionnement est contrôlée avec précision.
Marque:  Paragon Scientific S20S
Code produit. 16090282
  • 92.70€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Cinématique (cSt), viscosité dynamique (mPa·s) et densité (g/ml) donnée à toutes les températures
  • Boîte standard, taille500 ml
  • Traçabilité totale selon les normes nationales
  • Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Durée de conservation 2 ans
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Viscosity Reference Standard High Temperature Type S20S
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: kerosine, white mineral oil
Promotions
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.