Learn More
Norme de viscosité à haute température ; certification UKAS ISO/IEC17025 et ISO 17034, viscosité 4 897 mPa.s (60°C), Paragon Scientific™
1702517034Les étalons de viscosité à haute température certifiés ISO / ISO de Paragon sont destinés à l'étalonnage et à la vérification des viscosimètres capillaires en verre et d'autres équipements de mesure de viscosité où la température de fonctionnement est contrôlée avec précision.
Marque: Paragon Scientific S30000S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Cinématique (cSt), viscosité dynamique (mPa·s) et densité (g/ml) donnée à toutes les températures
- Boîte standard, taille500 ml
- Traçabilité totale selon les normes nationales
- Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
- Emballage de sécurité inviolable
- Durée de conservation 2 ans
- Fabriqué au Royaume-Uni
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d'un lot à l'autre.