Learn More
Nabertherm Four tubulaire haute température pour une utilisation verticale, série RHTV
Les matériaux d’isolation de haute qualité sont fabriqués en plaques de fibres formées sous vide permettent à l’ensemble de fonctionner tout en économisant de l’énergie, avec des délais de chauffage rapides grâce au faible stockage de chaleur et à la thermoconductivité.Différents systèmes d’alimentation en gaz permettent de réaliser des performances avec des gaz protecteurs ou réactifs, non inflammables ou inflammables, ou sous vide.
Marque: Nabertherm 001484910
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température maximale : 1600°C, 1700°C, ou 1800°C
- Éléments chauffants MoSi2, montés verticalement pour être facilement remplacés
- Isolation avec des plaques en fibre de céramique formées sous vide
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Boîtier extérieur rectangulaire avec fentes de refroidissement par convection
- Fours tubulaires RHTV avec châssis pour fonctionnement vertical
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Tube de travail en céramique en matériau C 799 avec bouchons en fibre pour un fonctionnement sous air
- Thermocouple de type B
- Bloc d’alimentation avec transformateur basse tension et thyristor
- Limiteur de surchauffe avec température de coupure réglable de classe de protection thermique 2 conformément à la norme EN 60519-2 pour protéger le four et la charge et avec gradient de température maximum sélectionnable comme protection du tube
- Appareillage de connexion et unité de commande séparé du four dans une armoire sur pied à part
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
1800°C | |
650 x 500 x 510 mm | |
50 mm | |
70 kg |