Learn More
Nabertherm™ Fours à haute température, fours à chambre à convection forcée
Les fours à chambre à circulation d’air sont caractérisés par leur uniformité de température extrêmement élevée.Convient aux procédés tels que le recuit, la cristallisation, le préchauffage, le durcissement et la fabrication d’outils.
Marque: Nabertherm™ NA--2581K2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Circulation d’air horizontale avec une distribution optimale grâce aux baffle en acier inoxydable
- Porte à double battant avec charnières à droite
- Uniformité de la température jusqu’à +/- 4°C selon la norme DIN 17052-1 (NAT 15/65 et NAT 30/85 à +/- 5°C) dans l’espace de travail vide
- Une plaque et des rails pour deux plateaux supplémentaires inclus dans la livraison (NAT 15/65 et NAT 30/85 sans plaque)
- Cadre de base, inclus dans la livraison, NAT 15/65 et NAT 30/85 conçu comme modèle de table
Spécification
B400 | |
Jusqu’à 850°C | |
1690 x 1120 x 1810 mm | |
23000 W |
250 L | |
750 x 600 x 600 mm | |
400 V |