Learn More
Nabertherm™ Fours à haute température, fours à chambre à convection forcée
Les fours à chambre à circulation d’air sont caractérisés par leur uniformité de température extrêmement élevée.Convient aux procédés tels que le recuit, la cristallisation, le préchauffage, le durcissement et la fabrication d’outils.
Marque:  Nabertherm™ NA--5081M2
Code produit. 17328069
  • 30630.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Circulation d’air horizontale avec une distribution optimale grâce aux baffle en acier inoxydable
  • Porte à double battant avec charnières à droite
  • Uniformité de la température jusqu’à +/- 4°C selon la norme DIN 17052-1 (NAT 15/65 et NAT 30/85 à +/- 5°C) dans l’espace de travail vide
  • Une plaque et des rails pour deux plateaux supplémentaires inclus dans la livraison (NAT 15/65 et NAT 30/85 sans plaque)
  • Cadre de base, inclus dans la livraison, NAT 15/65 et NAT 30/85 conçu comme modèle de table
Spécification
Spécification
C540
Jusqu’à 850°C
1940 x 1270 x 1960 mm
34000 W
500 L
1000 x 750 x 750 mm
400 V