Learn More
Nabertherm™ Fours haute température, chauffés par des barres SiC
La durabilité des barres SiC lors d’un usage périodique, combinée à leur vitesse de chauffage élevée, fait de ces fours haute température des outils de laboratoire polyvalents.
Marque:  Nabertherm™ LC034H4ON5
Code produit. 17387919
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Température maximale :1 400°C, 1 500°C ou 1 600°C
  • Chambre de four revêtue de matériaux fibreux durables, non classifiés, de première classe
  • Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
  • Enveloppe à double paroi pour maintenir des températures externes basses et une stabilité élevée
  • Porte à guillotine optionnelle avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
  • Système de commutation avec relais d’état solide, et alimentation raccordée aux barres SiC
  • Tiges chauffantes faciles à remplacer
  • Ouverture réglable de l’entrée d’air, ouverture pour l’air d’échappement au niveau de la partie supérieure
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
C550
Jusqu’à 1 400°C
Barres chauffantes SiC
545 x 415 x 490 mm
3 L
Four
210 x 120 x 120 mm
30 kg