Learn More
Nabertherm Four haute température, série HTC 1500
La durabilité des barres SiC lors d’un usage périodique, combinée à leur vitesse de chauffage élevée, fait de ces fours haute température des outils de laboratoire polyvalents.
Marque:  Nabertherm LC083K5DN8
Code produit. 15988310
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Température maximale : 1500°C
  • Chambre de four revêtue de matériaux fibreux durables, non classifiés, de première classe
  • Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
  • Enveloppe à double paroi pour maintenir des températures externes basses et une stabilité élevée
  • Porte relevable utilisable comme support de travail
  • Système de commutation avec relais d’état solide, et alimentation raccordée aux barres SiC
  • Tiges chauffantes faciles à remplacer
  • Ouverture réglable de l’entrée d’air, ouverture pour l’air d’échappement au niveau de la partie supérieure
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
8 L
Flap door
625 x 490 x 540 mm
1500°C
290 x 170 x 170 mm
40 kg