Learn More
Applied Biosystems™ High Resolution Melt Software v3.0.1
Logiciel de fusion par haute résolution v3.0.1
Marque: Applied Biosystems™ 4461456
Description
L’analyse HRM est une méthode d’analyse post-PCR utilisée pour identifier les variations dans les séquences d’acides nucléiques. La méthode est basée sur la détection de petites différences dans les courbes de fusion de PCR (dissociation). Il est activé par des colorants de liaison à l’ADNdb à forte luminosité utilisés en conjonction avec des instruments de PCR en temps réel qui disposent d’un contrôle précis de la rampe de température, de capacités avancées de capture de données et d’un accès à des logiciels conçus spécifiquement pour l’analyse HRM. Le logiciel de fusion haute résolution v3.0.1 envoie les données HRM aux systèmes de PCR en temps réel StepOne™ et StepOnePlus™, ainsi qu’au système de PCR en temps réel 7500 Fast. Il contient des fonctionnalités qui donnent des résultats HRM rapidement et précisément, et qui les rendent plus accessibles que jamais.
Principales caractéristiques du produit :
• Résultats obtenable malgré une saisie minimale de la part de l’utilisateur—le logiciel applique automatiquement les paramètres d’analyse par défaut/enregistrés lors de l’ouverture d’un fichier d’expérience
• Rappel simplifié—la nouvelle bibliothèque de paramètres d’analyse enregistre les paramètres utiles aux expériences futures
• Plus grande précision—L’algorithme de regroupement distingue avec précision les génotypes de contrôle et de variantes
• Sensibilité supérieure—le logiciel permet d’entrer le nombre de groupements prévus pour les SNP difficiles à détecter (classe 4)
• Un seul cycle. Plus de résultats—analyse séparée de plusieurs dosages sur une seule plaque
• Raccourcis de configuration d’une expérience—fonctions copie/coller directement sur Excel ; informations sur les puits et disposition des plaques clairement affichées dans la vue des plaques
Réduisez la quantité de données saisies par l’utilisateur, obtenez des résultats et facilitez le rappel des paramètres d’analyse
Le logiciel de fusion haute résolution v3.0.1 applique automatiquement les paramètres d’analyse par défaut ou enregistrés lors de l’ouverture d’un fichier d’expérience, ce qui permet à l’utilisateur d’obtenir des résultats malgré le peu de données saisies. Il comporte également une nouvelle bibliothèque de paramètres d’analyse, qui permet à l’utilisateur d’enregistrer des paramètres optimisés et de facilement les retrouver en cas d’utilisation future.
Précision et sensibilité supérieures
Le logiciel v3.0.1 utilise un algorithme de groupement amélioré qui permet de distinguer précisément les génotypes de contrôle et de variante, et qui permet à l’utilisateur de saisir le nombre prévu de groupements afin d’accroître la sensibilité au génotypage des SNP difficiles.
Obtenez plus en un seul cycle
Avec le logiciel v3.0.1, vous pouvez maintenant analyses plusieurs dosages, de manière différente, sur une seule plaque.
Exécutez rapidement vos expériences grâce aux raccourcis de configuration
Les utilisateurs du logiciel de fusion haute résolution v3.0.1 peuvent rapidement configurer leurs expériences grâce à la fonction copier/coller, directement à partir de feuilles de calcul Excel. La vue des plaques affiche également clairement les informations sur les puits et la disposition des plaques pour faciliter la configuration des plaques.
Spécification
CD logiciel, Clé de licence | |
Logiciel d’analyse HRM | |
Analyse de la fusion par haute résolution | |
10 licences |
Système 7500 Fast, StepOne™, StepOnePlus™ | |
Logiciel | |
Windows 7, Windows XP Pro SP2 |