Learn More
Masterflex™ Tubulure PFA-450 haute pureté
Ne se fissure pas sous contrainte. La tubulure translucide et de haute pureté offre une qualité et une clarté de surface supérieures
104.00€ - 275.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure en PFA-450 |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PFA |
Longueur totale (impériale) | 25 pieds |
Longueur totale (métrique) | 7,6 m |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11795878
|
Masterflex™
MFLX06368-50 |
3,2 mm |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11785918
|
Masterflex™
MFLX06368-52 |
6,4 mm |
275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Idéal pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, environnementales, de traitement des semi-conducteurs, alimentaires et de boissons, d’autoanalyseurs et nucléaires
- Substances extractibles faibles avec de l’eau déminéralisée et des acides, haute résistance aux contraintes et à la fissuration
- Résine conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.1550)
- La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Plage de températures : -195 à +260°C (-320 à +500°F)
- Stérilisation par autoclave, oxyde d’éthylène, irradiation aux rayons gamma et chaleur sèche
Spécification
Tubulure en PFA-450 | |
PFA | |
7,6 m | |
-195deg;C | |
Autoclave, oxyde d’éthylène, irradiation aux rayons gamma et chaleur sèche | |
500°F |
Autoclavables | |
25 pieds | |
–320deg;F | |
Tubulure à haute pureté PFA-450 Cole-Parmer | |
Translucide | |
260°C |