Learn More
Scientific Industries SI™ Inserts en mousse haute densité
Maintient les récipients en place pendant le mélange. Les inserts en mousse haute densité Scientific Industries SI™ s’adaptent parfaitement à l’intérieur de la plateforme encastrée Vortex-Genie 2 et Vortex-Genie Pulse.
Marque:  Scientific Industries SI™ 503-0283-00
Code produit. 15537325
  • 55.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation avec la plateforme encastrée Vortex-Genie 2 et Vortex-Genie Pulse
  • Peut accueillir :
    • Tubes 9-16 mm
    • Tubes 14-29 mm
    • Tubes 29-37 mm
  • L’insert en mousse vierge permet de personnaliser les récipients de forme spéciale
  • Tous les éléments inclus dans le grand jeu d’échantillons (modèle 302)
Spécification
Spécification
Utilisé avec la gamme d’agitateurs Vortex-Genie 2 et le Vortex-Genie Pulse pour béchers, flacons et tubes de grande taille.
Un assortiment d’inserts en mousse pour tubes de différents diamètres (9 à 37 mm), 1 insert en mousse vierge pour la personnalisation.
Plateforme encastrée 15547325