Learn More
Taylor Wharton™ Réfrigérateur haute capacité
The HC series refrigerators are designed to provide greater storage capacity while the compact design makes it the ideal choice where space is limited. They are primarily utilised to store material in vials, or for applications involving larger quantities of straws.
Spécification
Matériau | Aluminum |
---|---|
À utiliser avec (application) | Long term storage of biological material at -196°C |
Poids (métrique) | 12 kg (empty) |
Description
- Cryoconservateur HC grande capacité
- Stocker jusqu'à 1260 cryotubes dans moins de 35L d'azote
- Stockage en cryocannes ou gobelets
- Pour paillettes et cryotubes
- Col large et canisters grands diamètres
- Les cryoconservateurs 76810, 76812, 76813 et 76814 peuvent être équipés d'une alarme niveau bas, visuelle et sonore, se déclenchant lorsqu'il ne reste que 25% du volume nominal d'azote liquide
- Cryoconservateur HC
- Inclus avec 6 canisters diamètre 94mm, hauteur 279mm Capacité 1260 cryotubes 1,2 ou 2mL sur cryocanne ou 9900 paillettes 0,5mL
Spécification
Aluminum | |
Long term storage of biological material at -196°C | |
12 kg (empty) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Taylor Wharton™ Réfrigérateur haute capacité