Learn More
Thermo Scientific™ Étuves à vide pour températures élevées
Idéale pour le séchage à température élevée en condition de vide, cette gamme d’étuves à vide permet d’atteindre des températures pouvant aller jusqu’à 280°C en toute sécurité grâce au régulateur de contrôle et à la protection contre la surchauffe.
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
---|---|
Type | Étuve à vide |
Affichage | LED (2) |
Matériau | Calibre industriel avec revêtement en poudre |
Nbre d’étagères | 2 |
Description
Idéale pour un séchage à température plus élevée sous vide, cette gamme d’étuves à vide offre des températures pouvant atteindre 280°C, pour une grande tranquillité d’esprit grâce au contrôleur de sécurité intégré et à la protection contre la surchauffe.
Fonctionnement :
- Température contrôlée de façon numérique
- Deux écrans LED indiquant l’état de l’étuve
- Contrôle du vide et soupapes de sûreté à l’avant pour une surveillance pratique
Structure :
- Systèmes de chauffage rayonnant par les parois montés sur l’extérieur qui permettent d’économiser l’espace de travail de la chambre et d’éliminer les risques que comportent les éléments de chauffage non protégés
- Raccords de compression sur la paroi latérale qui acceptent des tuyaux rigides de 0,6 cm (0,25 in) D.E. pour les connexions à la pompe et au système de ventilation
- Extérieur durable en acier de forte épaisseur avec revêtement par pulvérisation
- Fenêtre en verre dans la porte permettant de visualiser les échantillons
- Deux étagères chromées réglables qui améliorent la conduction de la chaleur vers les échantillons ; facilement retirables pour le nettoyage
- Intérieur en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Lignes de vide et d’air constituées de tuyaux en acier inoxydable résistant à la corrosion pour une propreté optimale de la chambre et des performances à long terme
Modèle 3625A :
- Dispose d’une minuterie programmable sur sept jours qui allume et éteint l’étuve jusqu’à huit fois par jour
- Fonctionne avec un contrôleur du point de consigne unique
- Accepte jusqu’à 8 étagères
Recommandé dans les domaines suivants :
- Dessèchement
- Enrobage sous vide
- Étalement des cellules
- Contrôle des procédés
- Atmosphère inerte
Spécification
Acier inoxydable | |
LED (2) | |
2 | |
50/60 Hz |
Étuve à vide | |
Calibre industriel avec revêtement en poudre | |
Chromé |