Learn More
HEXIM2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | HEXIM2 |
---|---|
Concentration | 0.4 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16816264
|
Proteintech
16598-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16806264
|
Proteintech
16598-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Transcriptional regulator which functions as a general RNA polymerase II transcription inhibitor. In cooperation with 7SK snRNA sequesters P-TEFb in a large inactive 7SK snRNP complex preventing RNA polymerase II phosphorylation and subsequent transcriptional elongation.Spécification
HEXIM2 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q3TVI4, Q96MH2 | |
124790, 303580, 71059 | |
HEXIM2 Fusion Protein Ag9754 | |
Primary | |
-20°C | |
HEXIM2 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HEXIM2, L3, Protein HEXIM2 | |
Hexim2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |