Learn More
Hexaphényldisilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.10€ - 139.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1450-23-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C36H30Si2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 518.81 |
Numéro MDL | MFCD00039558 |
Clé InChI | ZMHATUZXFSOVSC-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 74059 |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11341767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04928.03 |
1 g |
38.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04928.06 |
5 g |
139.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1450-23-3 | |
518.81 | |
ZMHATUZXFSOVSC-UHFFFAOYSA-N | |
C1=CC=C(C=C1)[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C36H30Si2 | |
MFCD00039558 | |
74059 |
Spécification
Hexaphenyldisilane | |
1450-23-3 | |
MFCD00039558 | |
hexaphenyldisilane, disilane, hexaphenyl, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyl, disilane, hexaphenyl-,, acmc-1bxza, triphenyl triphenylsilyl silane, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyldisilane #, disilane,1,1,1,2,2,2-hexaphenyl | |
C1=CC=C(C=C1)[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
518.81 | |
518.81 |
368°C to 370°C | |
C36H30Si2 | |
2024230 | |
ZMHATUZXFSOVSC-UHFFFAOYSA-N | |
hexaphenyldisilane | |
74059 | |
98% |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 215-913-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only