Learn More
Chlorure dʼhexanoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
44.22€ - 172.86€
Identifiants chimiques
CAS | 142-61-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.603 |
Numéro MDL | MFCD00000760 |
Clé InChI | YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | caproyl chloride, n-caproyl chloride, hexanoylchloride, unii-i7ge8hg3b2, n-hexanoyl chloride, caproic acid chloride, hexanoic acid chloride, i7ge8hg3b2, caproylchloride, hexoylchlorid |
CID PubChem | 67340 |
Nom IUPAC | Chlorure d’hexanoyle |
SMILES | CCCCCC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11486206
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23027.22 |
100 g |
44.22€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11496206
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23027.36 |
500 g |
172.86€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hexanoyl chloride has been used in the synthesis of (±)-7-butyl-6,8-dihydroxy-3-pentyl-3,4-dihydroisochromen-1-one, 14-methyl-1-octadecene. It is used as crystal liquid, pharmaceutical and organic synthesis material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure d’hexanoyle a été utilisé dans la synthèse de (±)-7-butyl-6,8-dihydroxy-3-pentyl-3,4-dihydroisochromen-1-one, 14-méthyl-1-octadécène. Il est utilisé comme matériau de synthèse à cristaux liquides, pharmaceutique et organique.
Solubilité
Soluble dans l’éther, le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants, l’eau / l’humidité.
Identifiants chimiques
142-61-0 | |
134.603 | |
YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N | |
67340 | |
CCCCCC(=O)Cl |
C6H11ClO | |
MFCD00000760 | |
caproyl chloride, n-caproyl chloride, hexanoylchloride, unii-i7ge8hg3b2, n-hexanoyl chloride, caproic acid chloride, hexanoic acid chloride, i7ge8hg3b2, caproylchloride, hexoylchlorid | |
Chlorure d’hexanoyle |
Spécification
Hexanoyl chloride | |
°C to 87°C | |
150°C to 153°C | |
0.98 | |
1.426 | |
UN2920 | |
14,1763 | |
Soluble in ether,chloroform. | |
CCCCCC(=O)Cl | |
134.603 | |
134.61 |
142-61-0 | |
0.963 | |
50°C (122°F) | |
C6H11ClO | |
MFCD00000760 | |
Moisture sensitive | |
caproyl chloride, n-caproyl chloride, hexanoylchloride, unii-i7ge8hg3b2, n-hexanoyl chloride, caproic acid chloride, hexanoic acid chloride, i7ge8hg3b2, caproylchloride, hexoylchlorid | |
YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure d’hexanoyle | |
67340 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226-H302-H332
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, INFLAMMABLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-549-1
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Sensible à l’humidité
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only