Learn More
Chlorure dʼhexanoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
21.80€ - 120.00€
Identifiants chimiques
CAS | 142-61-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.61 |
Numéro MDL | MFCD00000760 |
Clé InChI | YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | caproyl chloride, n-caproyl chloride, hexanoylchloride, unii-i7ge8hg3b2, n-hexanoyl chloride, caproic acid chloride, hexanoic acid chloride, i7ge8hg3b2, caproylchloride, hexoylchlorid |
CID PubChem | 67340 |
Nom IUPAC | Chlorure d’hexanoyle |
SMILES | CCCCCC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10363432
|
Thermo Scientific Acros
169040050 |
5 g | Flacon en verre |
21.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10723361
|
Thermo Scientific Acros
169041000 |
100 g | Flacon en verre |
38.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10733361
|
Thermo Scientific Acros
169045000 |
500 g | Flacon en verre |
120.00€
500g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
142-61-0 | |
134.61 | |
YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N | |
67340 | |
CCCCCC(=O)Cl |
C6H11ClO | |
MFCD00000760 | |
caproyl chloride, n-caproyl chloride, hexanoylchloride, unii-i7ge8hg3b2, n-hexanoyl chloride, caproic acid chloride, hexanoic acid chloride, i7ge8hg3b2, caproylchloride, hexoylchlorid | |
Chlorure d’hexanoyle |
Specifications
Hexanoyl chloride | |
142-61-0 | |
Incolore à jaune | |
151.0°C to 153.0°C | |
Authentique | |
C6H11ClO | |
1.4253 to 1.4273 | |
02, 324 | |
0.95 | |
Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in ether, chloroform, ethylether and, acetone | |
CCCCCC(=O)Cl | |
134.61 | |
134.61 | |
Liquide |
97% | |
-87.0°C | |
0.9500g/mL | |
53°C | |
96.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)4COCl | |
MFCD00000760 | |
15, 1765 | |
caproyl chloride, n-caproyl chloride, hexanoylchloride, unii-i7ge8hg3b2, n-hexanoyl chloride, caproic acid chloride, hexanoic acid chloride, i7ge8hg3b2, caproylchloride, hexoylchlorid | |
YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure d’hexanoyle | |
67340 | |
97% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Liquide et vapeurs inflammables.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Store in a dry place. Store in a closed container.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe h
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-549-1
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Hexanoyl chloride
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO – Research Use Only