Learn More
Hexanes, isomères mixtes, ACS, 98,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357648
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 1 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Hexane mixed isomers is used in the laboratory to extract oil and grease contaminants from water and soil for analysis. As a non-polar solvent, it is used in chromatography. It plays important role in the preparation of glues for shoes, leather products, and roofing. It is also used for reactions that involve very strong bases such as the preparation of Grignard reagents. Also involved in the preparation of organolithiums compounds namely butyl lithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92112-69-1
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD00009520
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanes
Point de fusion -95°C
Note relative au nom Mixed isomers
Couleur Incolore
Densité 0.67 g/mL
Point d’ébullition 65°C to 70°C
Quantité 4 L
Point d’éclair <-23°C (-9°F)
Forme physique liquide, mélange de 5 isomères
Indice de réfraction 1.3795
Numéro UN UN1208
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 86.18
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité ACS