Learn More
Hexanes, ≤97 %, extra sec, mélange d’isomères, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
27.84€ - 120.60€
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanes
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Densité 0.6590g/mL
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10401674
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
610371000
100 mL Flacon en verre AcroSeal™
27.84€
100mL
10431484
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
610370010
1 L Flacon en verre AcroSeal™
120.60€
1L
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Hexanes
0.6590g/mL
Flacon en verre AcroSeal™
CH3(CH2)4CH3
Vapor Pressure: 160mbar at 20°C
50ppm max.
Hex
≤97%
92112-69-1, 110-54-3
Pass Test
C6H14
MFCD00009520
01, 142
14, 4694
86.18
Extra sec
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
May be fatal if swallowed and enters airways.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes skin irritation.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
May cause drowsiness or dizziness.
Suspected of damaging fertility.
H
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Use personal protective equipment as required.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
Avoid release to the environment.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-777-6
missing translation for 'rtecsNumber' : MN9275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Hexanes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.