Learn More
Hexane, Puriss. p.a., réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 99 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 99 % (GC)
696.64€ - 1138.73€
Identifiants chimiques
CAS | 110-54-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.18 |
Numéro MDL | MFCD02179311 |
Clé InChI | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
CID PubChem | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
Nom IUPAC | hexane |
SMILES | CCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15693760
|
Honeywell-Riedel-de Haen
32293-6X1L |
6 x 1 L | Flacon en verre |
696.64€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15683760
|
Honeywell-Riedel-de Haen
32293-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Flacon en verre |
1138.73€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Identifiants chimiques
110-54-3 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
hexane |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Spécification
Hexane | |
Reag. Ph. Eur. | |
Liquid | |
69°C | |
−26°C (−14.8°F) | |
n20/D 1.3745 to 1.3755 | |
C6H14 | |
CH3(CH2)4CH3 | |
5.2psi (37.7°C), 132mmHg (20°C), 256mmHg (37.7°C) | |
1730733 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
hexane | |
8058 | |
86.18g/mol | |
ACS/certifié pur |
-95°C | |
110-54-3 | |
0.659g/mL at 25°C | |
0.077 | |
453°F | |
0 to 0.001% | |
Free acid (as CH3COOH): ≤0.002% | |
MFCD02179311 | |
UN1208 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 | |
≥99% (GC) |
Sécurité et traitement
P201-P210-P273-P301 + P310-P308 + P313-P331
H225-H304-H315-H336-H361f-H373-H411
missing translation for 'dotInformation' : Class 3 - PG 2 - Hexanes
missing translation for 'einecsNumber' : 203-777-6
missing translation for 'rtecsNumber' : MN9275000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Hexane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.