Learn More
Hexane-(n) 99 % et plus, qualité HPLC pour utilisation en laboratoire et HPLC, Chem Lab
Code produit. 15949286
Click to view available options
Hexane-(n) 99 % et plus, qualité HPLC pour utilisation en laboratoire et HPLC, 2,5 litres
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Spécification
Point de fusion -94°C
CAS 110-54-3
Couleur Incolore
Acidité < 0.0005 meq/g
Densité 0.66 g/mL
Point d’ébullition 68°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair -22 °C
Conditionnement Flacon en verre/H
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage > 99%
Formule moléculaire C6H14
Numéro MDL MFCD02179311
Eau < 100 ppm
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
Nom IUPAC hexane
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexane-(n) 99+%, HPLC grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hexane