Learn More
Hexane, mélange d’isomères, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hexane, Mixture Of Isomers |
Densité | 0.672g/mL at 25°C |
Quantité | 2.5 L |
Limite d’explosion | 0.075 |
Point d’éclair | −23°C (−9.4°F) |
Température d’allumage | 437°F |
Numéro UN | 1208 |
Beilstein | 1730733 |
Poids de la formule | 86.18g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥85% isomers basis (GC) |