Learn More
Hexane, réactif de laboratoire, ≥95 %, Honeywell™
Code produit. 15661860
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
190 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Flacon en verre
Metal Drum
Poly Pail
Stainless Steel Can
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Réactif de laboratoire, ≥ 95 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexane
Point de fusion -95°C
Couleur Incolore
Densité 0.659g/mL at 25°C
Point d’ébullition 69°C
Quantité 20 L
Limite d’explosion 0.077
Point d’éclair −26°C (−14.8°F)
Température d’allumage 453°F
Conditionnement Stainless Steel Can
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.375(lit.)
Formule linéaire CH3(CH2)4CH3
Tension de vapeur 132mmHg (20°C), 256mmHg (37.7°C), 5.2psi (37.7°C)
Numéro UN UN1208
Beilstein 1730733
Poids de la formule 86.18g/mol
Pourcentage de pureté ≥95%
Qualité Réactif de laboratoire