Learn More
Hexane, réactif de laboratoire, ≥95 %, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
190 L
Conditionnement:
Aluminum Bottle
Glass Bottle
Metal Drum
Poly Pail
Stainless Steel Can
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hexane |
Point de fusion | -95°C |
Couleur | Colorless |
Densité | 0.659g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 69°C |
Quantité | 190 L |
Limite d’explosion | 0.077 |
Point d’éclair | −26°C (−14.8°F) |
Température d’allumage | 453°F |
Conditionnement | Metal Drum |