Learn More
Hexane, pour l’analyse des résidus, ≥99,0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, pour l’analyse des résidus de pesticides,≥99,0 %
203.18€
Identifiants chimiques
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15675750
FDS Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
52767-2.5L
2.5 L N/A N/A N/A
Description
Description
  • Pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
  • Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC
  • Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées pour chaque solvant
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 720 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Hexanes
missing translation for 'einecsNumber' : 203-777-6
Recommended Storage : Temp. ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hexane, pour l’analyse des résidus, ≥99,0 %, Honeywell Riedel-de Haën™