Learn More
Hexane CHROMASOLV™, pour l’analyse des dioxines, des furanes et des PCB, ≥ 95 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Description
- Solvants de haute pureté pour chromatographie
- Adéquation aux utilisations spécifiées testée, depuis les applications HPLC jusqu’aux applications UHPLC-MS.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hexane |
CAS | 110-54-3 |
Densité | 0.659g/mL at 25°C |
Quantité | 2.5 L |
Limite d’explosion | 0.077 |
Point d’éclair | −26°C (−14.8°F) |
Température d’allumage | 453°F |
Formule moléculaire | C6H14 |
Formule linéaire | CH3(CH2)4CH3 |
Numéro MDL | MFCD02179311 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hexane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.