Learn More
Hexane, + de 96 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10349273
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-25-1, 59-02-9
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00007027
Clé InChI JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6
CID PubChem 6184
Nom IUPAC hexanal
SMILES CCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanal
Acidité 10mg KOH/g max.
Point de fusion -56.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8150g/mL
Point d’ébullition 130.0°C to 131.0°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4CHO
Indice de réfraction 1.4020 to 1.4070
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, II, 745
Merck Index 15, 1762
Gravité spécifique 0.815
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, acetone, chloroform, ether
Stabilisateur approx. 500ppm alpha-tocopherol
Viscosité 0.69 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexanal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.