Learn More
Hexaméthylènetétramine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
46.80€ - 237.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100-97-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12N4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.19 |
Clé InChI | VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine |
CID PubChem | 4101 |
ChEBI | CHEBI:6824 |
SMILES | C1N2CN3CN1CN(C2)C3 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10306850
|
Thermo Scientific Acros
120610010 |
1 kg | Bouteille en plastique |
46.80€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10429420
|
Thermo Scientific Acros
120610025 |
2.5 kg | Bouteille en plastique |
85.40€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11986571
|
Thermo Scientific Acros
120610100 |
10 kg | Récipient en plastique |
237.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
100-97-0 | |
140.19 | |
methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine | |
CHEBI:6824 |
C6H12N4 | |
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N | |
4101 | |
C1N2CN3CN1CN(C2)C3 |
Spécification
Hexamethylenetetramine | |
260.0°C | |
1.3300g/mL | |
250°C | |
99% | |
01,583 | |
15,6038 | |
methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine | |
263.0 °C | |
C1N2CN3CN1CN(C2)C3 | |
4101 | |
140.19 | |
Poudre ou cristaux |
100-97-0 | |
Blanc à jaune | |
7 to 10 (1% aq. soln.) | |
Authentique | |
C6H12N4 | |
01,427; 02,208; 04,243; 09,234 | |
1.33 | |
Solubility in water: 895g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform: 13.4% (20°C), soluble in ethanol: 2.89% (20°C), soluble in acetone: 0.65% (20°C), insoluble in ether: 0.06% (20°C), soluble in methanol: 7.25% (20°C) | |
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N | |
140.19 | |
CHEBI:6824 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
Solide inflammable.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-905-8
- Hexamethylenetetramine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only