Learn More
Hexamethyleneimine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
26.43€ - 74.97€
Identifiants chimiques
CAS | 111-49-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13N |
Poids moléculaire (g/mol) | 99.177 |
Numéro MDL | MFCD00006934 |
Clé InChI | ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexamethyleneimine, homopiperidine, hexahydroazepine, hexahydro-1h-azepine, perhydroazepine, 1h-azepine, hexahydro, hexamethylenimine, azacycloheptane, azepan, hexamethylene imine |
CID PubChem | 8119 |
ChEBI | CHEBI:32616 |
Nom IUPAC | Azépine |
SMILES | C1CCCNCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11406916
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24007.AE |
100 mL |
26.43€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11416916
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24007.AP |
500 mL |
74.97€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hexamethyleneimine is used as a pharmaceutical product and raw material for rubber products. It is also used as a intermediate for agrochemicals, zeolites, dyes , inks, rubber chemicals, textile chemicals, corrosion inhibitors, ore flotation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’hexaméthylèneimine est utilisée comme produit pharmaceutique et comme matière première pour les produits en caoutchouc. Elle est également utilisée comme intermédiaire pour les produits agrochimiques, les zéolites, les colorants, les encres, les produits chimiques en caoutchouc, les produits chimiques textiles, les inhibiteurs de corrosion, la flottation du minerai.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
Identifiants chimiques
111-49-9 | |
99.177 | |
ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N | |
8119 | |
Azépine |
C6H13N | |
MFCD00006934 | |
hexamethyleneimine, homopiperidine, hexahydroazepine, hexahydro-1h-azepine, perhydroazepine, 1h-azepine, hexahydro, hexamethylenimine, azacycloheptane, azepan, hexamethylene imine | |
CHEBI:32616 | |
C1CCCNCC1 |
Spécification
Hexamethyleneimine | |
-37°C | |
138°C to 139°C | |
Ammonia-like | |
1.466 | |
UN2493 | |
hexamethyleneimine, homopiperidine, hexahydroazepine, hexahydro-1h-azepine, perhydroazepine, 1h-azepine, hexahydro, hexamethylenimine, azacycloheptane, azepan, hexamethylene imine | |
ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N | |
Azépine | |
8119 | |
99.18 |
111-49-9 | |
0.88 | |
22°C (71°F) | |
C6H13N | |
MFCD00006934 | |
1084 | |
Fully miscible in water. | |
C1CCCNCC1 | |
99.177 | |
CHEBI:32616 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H300-H314-H318-H312-H332
Liquide et vapeurs très inflammables.
Mortel en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H300-H314-H331
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :HEXAMÉTHYLÈNEIMINE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-875-9
missing translation for 'rtecsNumber' : CM3150000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only