Learn More
Hexaméthylditine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
82.20€ - 549.00€
Identifiants chimiques
CAS | 661-69-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H18Sn2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 327.63 |
Numéro MDL | MFCD00008277 |
Clé InChI | CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexamethylditin, hexamethyldistannane, distannane, hexamethyl, pennsalt td 5032, stannane, hexamethyldi, ch3 3sn 2, dimer, bis, tin, hexamethyldi, distannane, hexamethyl-8ci,9ci |
CID PubChem | 6327618 |
SMILES | C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10221882
|
Thermo Scientific Acros
295850010 |
1 g | Flacon en verre |
82.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10610873
|
Thermo Scientific Acros
295850050 |
5 g | Flacon en verre |
212.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10723914
|
Thermo Scientific Acros
295850250 |
25 g | Flacon en verre |
549.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
661-69-8 | |
327.63 | |
CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N | |
6327618 |
C6H18Sn2 | |
MFCD00008277 | |
hexamethylditin, hexamethyldistannane, distannane, hexamethyl, pennsalt td 5032, stannane, hexamethyldi, ch3 3sn 2, dimer, bis, tin, hexamethyldi, distannane, hexamethyl-8ci,9ci | |
C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C |
Spécification
Hexamethylditin | |
661-69-8 | |
Marron | |
62°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)3SnSn(CH3)3 | |
MFCD00008277 | |
17,143 | |
CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N | |
Triméthyltine | |
6327618 | |
99% |
99% | |
23.0°C to 24.0°C | |
182.0°C (756.0 mmHg) | |
Authentique | |
C6H18Sn2 | |
1.5370 to 1.5410 | |
04, IV, 4346 | |
hexamethylditin, hexamethyldistannane, distannane, hexamethyl, pennsalt td 5032, stannane, hexamethyldi, ch3 3sn 2, dimer, bis, tin, hexamethyldi, distannane, hexamethyl-8ci,9ci | |
C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C | |
327.63 | |
327.63 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel par inhalation.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 211-549-2
- Hexamethylditin
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H310-Mortel par contact cutané.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H330-Mortel par inhalation.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
RUO – Research Use Only