Learn More
Hexaméthyldisilazane, qualité électronique, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
35.10€ - 208.00€
Identifiants chimiques
CAS | 999-97-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H19NSi2 |
Numéro MDL | MFCD00008259 |
Clé InChI | FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl |
CID PubChem | 13838 |
ChEBI | CHEBI:85068 |
Nom IUPAC | [diméthyl-(triméthylsilylamino)silyl]méthane |
SMILES | C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11309215
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16519.AC |
25 mL |
35.10€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319215
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16519.AE |
100 mL |
72.90€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11329215
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16519.AP |
500 mL |
208.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hexamethyldisilazane is used as a solvent in organic synthesis and organometallic chemistry. It is often used as an adhesion promoter for photoresist in photolithography. Further, it is used for the preparation of trimethylsilyl ethers from hydroxy compounds. It is used as an alternative to critical point drying during sample preparation in electron microscopy. It is added to analyte to get silylated diagnostic products during pyrolysis in gas chromatography- mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’hexaméthyldisilazane est utilisé comme solvant dans la synthèse organique et la chimie organométallique. Il sert souvent de promoteur d’adhérence pour la photorésiste en photolithographie. De plus, il est utilisé pour la préparation d’éthers triméthylsilylés à partir de composés hydroxy. Il est utilisé comme alternative au séchage de points critiques lors de la préparation d’échantillons en microscopie électronique. Il est ajouté à l’analyte pour obtenir des produits de diagnostic silylés pendant la pyrolyse dans la chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse.
Solubilité
Miscible avec le méthanol, l’éther éthylique, le chloroforme et le benzène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Identifiants chimiques
999-97-3 | |
MFCD00008259 | |
hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl | |
CHEBI:85068 | |
C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C |
C6H19NSi2 | |
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N | |
13838 | |
[diméthyl-(triméthylsilylamino)silyl]méthane |
Spécification
126°C | |
-78°C | |
C6H19NSi2 | |
MFCD00008259 | |
635752 | |
14,4689 | |
Miscible with methanol,ethyl ether,chloroform and benzene. Immiscible with water. | |
C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C | |
161.395 | |
CHEBI:85068 | |
≥99% | |
Odorless | |
Moisture sensitive |
Hexamethyldisilazane | |
999-97-3 | |
(CH3)3SiNHSi(CH3)3 | |
UN3286 | |
8°C (46°F) | |
hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl | |
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N | |
[diméthyl-(triméthylsilylamino)silyl]méthane | |
13838 | |
161.4 | |
Électronique | |
1.408 | |
0.774 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H311-H331-H314-H318-H302
Liquide et vapeurs très inflammables.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H332-H311-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-668-5
missing translation for 'rtecsNumber' : JM9230000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only