Learn More
Hexakétocyclohexane octahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
67.70€ - 222.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7255-28-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.06 |
Numéro MDL | MFCD00001652,MFCD00149074 |
Clé InChI | PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate |
CID PubChem | 68240 |
Nom IUPAC | cyclohéxane-1,2,3,4,5,6-héxone |
SMILES | O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11317456
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09488.04 |
2 g |
67.70€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11327456
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09488.09 |
10 g |
222.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hexaketocyclohexane octahydrate is used in the preparation of hexaazatriphenylenehexacarbonitrile. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’octahydrate de hexacétocyclohexane est utilisé dans la préparation de l’hexaazatriphénylènehexacarbonitrile. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stocker à 4°C. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
7255-28-9 | |
168.06 | |
PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N | |
68240 | |
O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O |
C6O6 | |
MFCD00001652,MFCD00149074 | |
cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate | |
cyclohéxane-1,2,3,4,5,6-héxone |
Spécification
Hexaketocyclohexane octahydrate | |
90°C to 93°C | |
MFCD00001652,MFCD00149074 | |
cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate | |
O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O | |
168.06 | |
312.20 (168.07 Anhydrous) |
7255-28-9 | |
C6O6 | |
2091040 | |
PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohéxane-1,2,3,4,5,6-héxone | |
68240 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-412-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only