Learn More
Hexacétocyclohexane octahydratée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
41.20€ - 210.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7255-28-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.06 |
Numéro MDL | MFCD00001652,MFCD00149074 |
Clé InChI | PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate |
CID PubChem | 68240 |
Nom IUPAC | cyclohéxane-1,2,3,4,5,6-héxone |
SMILES | O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10764281
|
Thermo Scientific Acros
156280010 |
1 g | Flacon en verre |
41.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10031730
|
Thermo Scientific Acros
156280100 |
10 g | Flacon en verre |
210.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7255-28-9 | |
168.06 | |
PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N | |
68240 | |
O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O |
C6O6 | |
MFCD00001652,MFCD00149074 | |
cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate | |
cyclohéxane-1,2,3,4,5,6-héxone |
Spezifikation
Hexaketocyclohexane octahydrate | |
7255-28-9 | |
Beige à marron-gris | |
97% | |
MFCD00001652,MFCD00149074 | |
cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate | |
O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O | |
168.06 | |
312.17 | |
Poudre |
97% | |
90.0°C to 93.0°C | |
Authentique | |
C6O6 | |
07, 907 | |
PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohéxane-1,2,3,4,5,6-héxone | |
68240 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H :
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-412-4
- Hexaketocyclohexane octahydrate
Signalwort
- Attention
Gefahrenkategorie
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Gefahrenhinweis
- H332-Nocif par inhalation.
- H312-Nocif par contact cutané.
Sicherheitshinweis
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only