Learn More
Fisherbrand™ Nacelles antistatiques de pesée hexagonales
Versement précis pour une perte d’échantillon minimale. Les nacelles de pesée antistatiques hexagonales Fisherbrand™ sont des nacelles en polystyrène flexibles avec des surfaces lisses.
Marque: Fisherbrand™ HS14251BF
40.11 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21756" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les nacelles flexibles peuvent être pliées aux points pour former des becs verseurs.
- Les fonds plats et les bords inclinés permettent un transfert précis.
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).
- Peut être utilisé avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
- Version antistatique uniquement.
- 1 couleur, 4 tailles.
- Boîte de 500.
- Tous sont conformes à la norme FDA / alimentaire.
- Jetables.
Spécification
Plat | |
Jetable | |
Hexagonale | |
Analyseur d’humidité à micro-ondes | |
51 mm |
Blanc | |
Polystyrène | |
Nacelle de pesée antistatique | |
64 mm | |
19 mm |